Fortfahren mit
CLS3883
Corning® 96-Well-Halbflächenplatten
flat bottom clear, white polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Synonym(e):
96 multiwell plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.440,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Material:
flat bottom clear , white polystyrene
Size:
96 wells
€ 1.440,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
flat bottom clear , white polystyrene
description
non-treated
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
bag of 25, pkg of 25 inner package
manufacturer/tradename
Corning 3883
size
96 wells
well D
10.7 mm
suitability
suitable for (cell cuture)
General description
Die einzigartigen Halbflächenplatten können dazu beitragen, seltene und teure Reagenzien zu sparen, da sie die pro Well benötigte Reagensmenge verringern und dennoch von den meisten standardmäßigen Lesegeräten gelesen werden können.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3884CLS3642CLS3693
description
flat bottom clear, white polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
description
flat bottom clear, white polystyrene, (NBS), bag of 25, non-sterile, lid: no
description
flat bottom, white polystyrene, bag of 25 inner package, non-sterile, lid: no
description
flat bottom, white polystyrene, bag of 25 inner package, non-sterile, lid: no
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
material
flat bottom clear , white polystyrene
material
flat bottom clear , white polystyrene , clear bottom
material
round wells, flat bottom , white polystyrene plate
material
white bottom, flat bottom , round white wells, white polystyrene
description
non-treated
description
-
description
-
description
non-treated
feature
lid: no
feature
lid: no, (NBS), skirt
feature
lid: no, skirt
feature
skirt, lid: no
packaging
bag of 25, pkg of 25 inner package
packaging
bag of 25, pkg of 25 inner package
packaging
bag of 25 inner package
packaging
bag of 25 inner package
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)