Fortfahren mit
CLS3697
Corning® 96-Well-Halbflächenplatten
flat bottom clear, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 696,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear wells, flat bottom clear , round wells
Size:
96 wells
€ 696,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear wells, flat bottom clear , round wells
sterility
sterile
feature
lid, skirt
packaging
bag of 20
manufacturer/tradename
Corning 3697
size
96 wells
well D
10.7 mm
well volume
190 μL
well working volume
25-125 μL
suitability
suitable for tissue
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Die einzigartigen Halbflächenplatten können dazu beitragen, seltene und teure Reagenzien zu sparen, da sie die pro Well benötigte Reagensmenge verringern und dennoch von den meisten standardmäßigen Lesegeräten gelesen werden können.
Features and Benefits
  • Corning® 96 Well Half-Area Microplate are ELISA Microplates with flat bottoms
  • Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
  • TC-treated for optimal cell attachment
  • Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
  • Individual alphanumeric codes provide well identification
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3696CLS3690CLS3875
description
flat bottom clear, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid
description
flat bottom clear, Tissue Culture (TC)-treated surface, pkg of (individually wrapped), pkg of (50/case), sterile, lid
description
flat bottom clear, polystyrene, High, bag of 25 inner package, non-sterile, lid: no
description
flat bottom, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid
suitability
suitable for tissue
suitability
suitable for tissue
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for tissue
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
material
clear wells, round wells, flat bottom clear
material
clear wells, flat bottom clear , round wells
material
flat bottom clear , polystyrene , round wells
material
black bottom, black polystyrene , flat bottom , round wells
feature
lid, skirt
feature
lid, skirt
feature
lid: no, skirt
feature
lid, skirt
well working volume
25-125 μL
well working volume
25-125 μL
well working volume
-
well working volume
25-125 μL
manufacturer/tradename
Corning 3697
manufacturer/tradename
Corning 3696
manufacturer/tradename
Corning 3690
manufacturer/tradename
Corning 3875
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)