Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41104932
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
blue Nylon
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 358339
size
40 μm
application(s)
filtration
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Falcon® Cell Strainer For Use With 50ml Conical Tubes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?