Merck
CLS3571BC
Corning® 384 well microplate, low volume
Tissue Culture (TC)-treated surface, black polystyrene, flat bottom, sterile, with generic barcode, lid, pack of 10
Synonym(e):
384 multiwell plates
Größe auswählen
50 EA
€ 785,00
€ 785,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
€ 785,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.15
€ 785,00
Check Cart for Availability
Materialien
black bottom
black polystyrene
flat bottom
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
with generic barcode
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
Corning 3570BC
Größe
384 wells
Wells
384 wells
Arbeitsvolumen
20-80 μL
Eignung
suitable for (cell cuture)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)