Merck
CLS356270
Corning® PureCoat Collagen I Peptide Multiwell Plate
well size 6 wells, sterile, lid
Synonym(e):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41122102
NACRES:
NB.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
pkg of 10 ea (2 packs of 5)
Hersteller/Markenname
Corning 356270
Größe
6 well
Well-Größe
6 wells
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Anwendung
Cell culture
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)