Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
6 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.530,00 |
Über diesen Artikel
€ 1.530,00
material
high-density polyethylene cap, polystyrene flask, screw top cap
sterility
sterile
feature
cap, closure type Screw cap, two sidearms
packaging
case of 6
manufacturer/tradename
Corning 3561
technique(s)
cell culture: suitable
capacity
1 L
side arm diam.
54 mm
working volume
1-3 L , 1000-3000 mL
fitting
cap for GL 45, GL 45 neck
suitability
suitable for (scale-up cell culture; production of secreted proteins)
General description
Praktisch
Das Corning Einweg-Spinnerflaschen-System wird gebrauchsfertig mit einem Schaufelrührer und integrierten Magneten geliefert, wodurch die Notwendigkeit für eine zeitaufwendige Montage oder Reinigung und erneute Montage entfällt.
Zuverlässig
Aus reinem Polystyrol geformt und gammabestrahlt. Jedes Spinnerflaschen-System gewährleistet eine saubere und sterile Einheit, die pyrogenfrei ist. Keine Bedenken in Hinblick auf Detergensrückstände oder Verunreinigungen.
Kompatibel
Aus ISO 10993 Polystyrol hergestellt. Das Gefäß ist mit gängigen Spinnerflaschen aus Glas für das Wachstum von Suspensions-Zelllinien und alle anhaftungsabhängigen Kulturen mit Mikroträgerkügelchen vergleichbar.
Leistung
Die Größe und Höhe des Schaufelrührers ist für jede Gefäßgröße optimiert. Ein einzigartiger integrierter Magnet bietet mit jedem Laborrührer mit langsamer Geschwindigkeit eine sanfte, gleichmäßige Rotation bei den erforderlichen Geschwindigkeiten. Wärmeentwicklung im Gefäß wird mittels eines speziell entwickelten Flanschs, der das Gefäß von der Oberfläche der Rührplatte hebt, verringert.
Schlussfolgerungen
- Einweg-Spinnerflaschen mit großem Volumen sind gleichwertig wie die herkömmlichen Spinnerflaschen für Zellwachstum und -viabilität
- Viele Zelltypen können in Einweg-Spinnerflaschen mit großem Volumen kultiviert werden
- Einweg-Spinnerflaschen erhalten im Vergleich zu gängigen Spinnerflaschen aus Glas eine äquivalente Belüftung aufrecht
- Kultivierte Zellen aus Glas- und Einweg-Spinnerflaschen sind metabolisch gleichwertig
- Kultivierte Zellen in Einweg-Spinnerflaschen erzeugen gleiche Mengen von abgesondertem Protein wie Zellen, die in traditionellen Glas-Spinnerflaschen kultiviert werden
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description disposable spinner flask, polystyrene, non-treated, 1 L, w/ two sidearms, sterile, 6/cs | description with vent caps, capacity 1 L, sterile | description disposable spinner flask, polystyrene, non-treated, 3 L, w/ aseptic accessory, sterile, 4/cs | description disposable spinner flask, polystyrene, non-treated, 125 mL, w/ two sidearms, sterile, 12/cs |
| manufacturer/tradename Corning 3561 | manufacturer/tradename Corning 3580 | manufacturer/tradename Corning 3579 | manufacturer/tradename Corning 3152 |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| capacity 1 L | capacity 1 L | capacity 3 L | capacity 125 mL |
| material screw top cap, polystyrene flask, high-density polyethylene cap | material vent cap, polystyrene flask, high-density polyethylene cap | material high-density polyethylene cap, screw top cap, polystyrene flask | material polypropylene cap, screw top cap, polystyrene flask |
| feature closure type Screw cap, two sidearms | feature cap, closure type Vented cap | feature w/ aseptic accessory, closure type Screw cap | feature two sidearms, closure type Screw Cap, cap |
| packaging case of 6 | packaging case of 6 | packaging case of 4 | packaging case of 12 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Einweg-Spinnerflaschen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?