Fortfahren mit
CLS3579
Corning® Einweg-Spinnerflaschen
disposable spinner flask, polystyrene, non-treated, 3 L, w/ aseptic accessory, sterile, 4/cs
Synonym(e):
cell culture flasks, cell culture spinner flasks, scale up cell culture flasks
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
3 L
Material:
flask, high-density polyethylene cap, polystyrene flask, screw top cap
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 4
Feature:
cap, closure type Screw cap, w/ aseptic accessory
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
flask, high-density polyethylene cap, polystyrene flask, screw top cap
sterility
sterile
feature
cap, closure type Screw cap, w/ aseptic accessory
packaging
case of 4
manufacturer/tradename
Corning 3579
capacity
3 L
working volume
1-3 L , 1000-3000 mL
fitting
cap for GL 45, GL 45 neck
suitability
suitable for (scale-up cell culture; production of secreted proteins)
General description
Praktisch
Das Corning Einweg-Spinnerflaschen-System wird gebrauchsfertig mit einem Schaufelrührer und integrierten Magneten geliefert, wodurch die Notwendigkeit für eine zeitaufwendige Montage oder Reinigung und erneute Montage entfällt.
Zuverlässig
Aus reinem Polystyrol geformt und gammabestrahlt. Jedes Spinnerflaschen-System gewährleistet eine saubere und sterile Einheit, die pyrogenfrei ist. Keine Bedenken in Hinblick auf Detergensrückstände oder Verunreinigungen.
Kompatibel
Aus ISO 10993 Polystyrol hergestellt. Das Gefäß ist mit gängigen Spinnerflaschen aus Glas für das Wachstum von Suspensions-Zelllinien und alle anhaftungsabhängigen Kulturen mit Mikroträgerkügelchen vergleichbar.
Leistung
Die Größe und Höhe des Schaufelrührers ist für jede Gefäßgröße optimiert. Ein einzigartiger integrierter Magnet bietet mit jedem Laborrührer mit langsamer Geschwindigkeit eine sanfte, gleichmäßige Rotation bei den erforderlichen Geschwindigkeiten. Wärmeentwicklung im Gefäß wird mittels eines speziell entwickelten Flanschs, der das Gefäß von der Oberfläche der Rührplatte hebt, verringert.
Schlussfolgerungen
  • Einweg-Spinnerflaschen mit großem Volumen sind gleichwertig wie die herkömmlichen Spinnerflaschen für Zellwachstum und -viabilität
  • Viele Zelltypen können in Einweg-Spinnerflaschen mit großem Volumen kultiviert werden
  • Einweg-Spinnerflaschen erhalten im Vergleich zu gängigen Spinnerflaschen aus Glas eine äquivalente Belüftung aufrecht
  • Kultivierte Zellen aus Glas- und Einweg-Spinnerflaschen sind metabolisch gleichwertig
  • Kultivierte Zellen in Einweg-Spinnerflaschen erzeugen gleiche Mengen von abgesondertem Protein wie Zellen, die in traditionellen Glas-Spinnerflaschen kultiviert werden
Corning Einweg-Spinnerflaschen sind als Einweg-Kulturflaschen, die keine Montage erfordern, konzipiert. Diese Spinnerflaschen eignen sich als Aufskalierungs-Zellkulturgefäße, zusätzlich zur Herstellung von abgesonderten Proteinen.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3563CLS3581CLS3561
manufacturer/tradename
Corning 3579
manufacturer/tradename
Corning 3563
manufacturer/tradename
Corning 3581
manufacturer/tradename
Corning 3561
capacity
3 L
capacity
3 L
capacity
3 L
capacity
1 L
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
flask, polystyrene flask, high-density polyethylene cap, screw top cap
material
high-density polyethylene cap, polystyrene flask, screw top cap
material
high-density polyethylene cap, polystyrene flask, vent cap
material
high-density polyethylene cap, polystyrene flask, screw top cap
feature
closure type Screw cap, w/ aseptic accessory
feature
cap, closure type Screw cap, two sidearms
feature
cap, closure type Vented cap
feature
cap, closure type Screw cap, two sidearms
packaging
case of 4
packaging
case of 4
packaging
case of 4
packaging
case of 6
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Einweg-Spinnerflaschen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)