Merck
CLS353009
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 50 mL, canted neck, graduated, 2 ‑ 25 mL, cap, white plug seal
Synonym(e):
Corning container
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polystyrene
Leistungsmerkmale
cap white plug seal
graduated 2 ‑ 25 mL
Hersteller/Markenname
Corning 353009
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Kapazität
50 mL
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)