Fortfahren mit
CLS3324
Corning® CellSTACK® Zubehör
two vented overcaps (orange) and one solid overcap (red) for the universal cap
Synonym(e):
cell culture chamber accessory
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 655,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Material:
polyethylene , screw cap
Sterility:
sterile
Manufacturer/tradename:
Corning 3324
Packaging:
case of 100
€ 655,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polyethylene , screw cap
sterility
sterile
feature
disposable
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Corning 3324
color
orange
General description
Zum Befüllen, Belüften, Stapeln und Transportieren verfügbar
  • Overcaps made from polyethylene
  • Disposable screw cap
  • Filter adapter overcaps (orange) have peel-away covers for inserting barbed disc filters for sterile venting
  • Solid overcap (red) is used in closed systems or applications where venting is not necessary
  • Sterlized by gamma irradiation
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3732CLS3968CLS3969
description
two vented overcaps (orange) and one solid overcap (red) for the universal cap
description
universal cap, diam. 33 mm, sterile
description
vented cap
description
screw cap, not vented
manufacturer/tradename
Corning 3324
manufacturer/tradename
Corning 3732
manufacturer/tradename
Corning 3968
manufacturer/tradename
Corning 3969
feature
disposable
feature
-
feature
disposable
feature
disposable
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
polyethylene , screw cap
material
screw top orange high-density polyethylene cap
material
high-density polyethylene
material
high-density polyethylene
color
orange
color
-
color
orange
color
black
packaging
case of 100
packaging
pack of 4 ea
packaging
case of 6
packaging
case of 6
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)