Fortfahren mit
CLS3321
Corning® CellBIND® Surface CellSTACK® Zelkulturkammern
CellBIND® surface, polystyrene, sterile, 40 Chamber with Vent Caps, graduations, orange high-density polyethylene cap, case of 2
Synonym(e):
cell culture flasks, scale up cell culture flasks, tissue culture flasks
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 5.040,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Surface area:
25440 cm2
Binding type:
CellBIND® surface
Material:
orange high-density polyethylene cap, polystyrene , rectangular bottom flask, short neck
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 1, case of 2
Feature:
cap vented, graduations
€ 5.040,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
orange high-density polyethylene cap, polystyrene , rectangular bottom flask, short neck
sterility
sterile
feature
cap vented, graduations
packaging
pack of 1, case of 2
manufacturer/tradename
Corning 3321
technique(s)
cell culture: suitable
surface area
25440 cm2
working volume
5000-7601 mL
suitability
suitable for (scale-up cell culture)
binding type
CellBIND® surface
General description
Die Oberfläche von Corning CellBIND wird in einem Mikrowellenverfahren hergestellt, wodurch sich eine hydrophilere Oberfläche mit konsistenter, einheitlicher Zellanhaftung, verstärktem Zellwachstum und besserer Zellausbeute ergibt. CellBIND fördert die Zellanhaftung und das Zellwachstum unter schwierigen Bedingungen wie u.a. bei serumreduziertem oder serumfreiem Medium.
Zur Entfernung und Ernte von Zellen von CellBIND-Oberflächen werden sowohl enzymatische als auch nicht-enzymatische Dissoziierungslösungen verwendet. Das Abschaben von Zellen wird aufgrund der stärkeren Zellanhaftung nicht empfohlen.
CellSTACK-Kammern eignen sich besonders gut zur Aufskalierung von Zellkulturen mit Zellausbeuten im Bereich von 107–109. Sie sind eine nützliche Alternative zu verschiedenen Roller- und Spinnerflaschen.
  • Ideal zur Aufskalierung von Zellkulturen
  • Nützliche Alternative zu verschiedenen Roller- und Spinnerflaschen
  • Hohe mechanische Festigkeit und strukturelle Integrität
  • Zu 100 % auf Dichtigkeit geprüft
  • Zertifiziert pyrogenfrei und durch Gammastrahlung sterilisiert; geringe Partikelverunreinigung durch moderne Herstellmethoden
  • Anwenderfreundliche größere Öffnungen mit Drehverschlüssen und belüfteten Kappen
  • Durch die Einfüllstutzen wird ein direkter Zugang zum Boden der Kammer ermöglicht, mit zusätzlichen Optionen zum sterilen Transfer von Medien und Kulturen
Features and Benefits
  • Has 25,440cm2 cell growth area
  • Two 26mm diameter filling allow direct access to chamber bottom providing greater flexibility for sterile filling and emptying by pouring, pipetting or via tubing in a fully closed system
  • Standard 33mm threaded caps have 0.2μm pore nonwettable membranes sealed directly to the caps to allow gas exchange while minimizing the risk of contamination
  • Optional 33mm threaded caps are available with integrally sealed USP Class VI certified C-FLEX tubing to allow direct sterile transfer of media and cells
  • USP Class VI polystyrene provides excellent optical clarity and mechanical strength
  • Sterilized by gamma radiation and certifiied nonpyrogenic
  • 100% leak tested prior to shipping
Legal Information
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3330CLS3311CLS3310
description
CellBIND® surface, polystyrene, sterile, 40 Chamber with Vent Caps, graduations, orange high-density polyethylene cap, case of 2
description
CellBIND® surface, polystyrene, sterile, 1 Chamber with Vent Caps, graduations, orange high-density polyethylene cap, case of 8
description
CellBIND® surface, polystyrene, sterile, 5 Chamber with Vent Caps, graduations, high-density polyethylene cap, case of 2
description
CellBIND® surface, polystyrene, sterile, 2 Chamber with Vent Caps, graduations, orange high-density polyethylene cap, case of 5
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3321
manufacturer/tradename
Corning 3330
manufacturer/tradename
Corning 3311
manufacturer/tradename
Corning 3310
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
material
short neck, polystyrene , rectangular bottom flask, orange high-density polyethylene cap
material
short neck, rectangular bottom flask, polystyrene , orange high-density polyethylene cap
material
high-density polyethylene cap, short neck, rectangular bottom flask, polystyrene
material
orange high-density polyethylene cap, short neck, polystyrene , rectangular bottom flask
feature
cap vented, graduations
feature
graduations, cap vented
feature
cap vented, graduations
feature
cap vented, graduations
surface area
25440 cm2
surface area
636 cm2
surface area
3180 cm2
surface area
1272 cm2
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)