Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
8 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.390,00 |
Über diesen Artikel
€ 1.390,00
material
orange high-density polyethylene cap, polystyrene , rectangular bottom flask, short neck
sterility
sterile
feature
cap vented, graduations
packaging
pack of 1, case of 8
manufacturer/tradename
Corning 3330
surface area
636 cm2
working volume
125-190 mL
suitability
suitable for (scale-up cell culture)
binding type
CellBIND® surface
General description
Zur Entfernung und Ernte von Zellen von CellBIND-Oberflächen werden sowohl enzymatische als auch nicht-enzymatische Dissoziierungslösungen verwendet. Das Abschaben von Zellen wird aufgrund der stärkeren Zellanhaftung nicht empfohlen.
CellSTACK-Kammern eignen sich besonders gut zur Aufskalierung von Zellkulturen mit Zellausbeuten im Bereich von 107–109. Sie sind eine nützliche Alternative zu verschiedenen Roller- und Spinnerflaschen.
- Ideal zur Aufskalierung von Zellkulturen
- Nützliche Alternative zu verschiedenen Roller- und Spinnerflaschen
- Hohe mechanische Festigkeit und strukturelle Integrität
- Zu 100 % auf Dichtigkeit geprüft
- Zertifiziert pyrogenfrei und durch Gammastrahlung sterilisiert; geringe Partikelverunreinigung durch moderne Herstellmethoden
- Anwenderfreundliche größere Öffnungen mit Drehverschlüssen und belüfteten Kappen
- Durch die Einfüllstutzen wird ein direkter Zugang zum Boden der Kammer ermöglicht, mit zusätzlichen Optionen zum sterilen Transfer von Medien und Kulturen
Features and Benefits
- Zellwachstumsfläche von 636 cm2
- Zwei Einfüllstutzen mit einem Durchmesser von 26 mm ermöglichen einen direkten Zugang zum Boden der Kammer und bieten eine größere Flexibilität zum sterilen Abfüllen und Entleeren durch Gießen, Pipettieren oder Schlauchzuführung in einem vollständig geschlossenen System.
- Die standardmäßigen 33-mm-Schraubkappen sind mit einer direkt an der Kappe befestigten unbenetzbaren 0,2-μm-Membran ausgestattet, die einen Gasaustausch bei gleichzeitig minimiertem Kontaminationsrisiko ermöglicht
- Es sind optionale 33-mm-Schraubkappen mit einem integral abgedichteten C-FLEX-Schlauchsystem (USP-Klasse VI zertifiziert) erhältlich, um eine sterile Direktübertragung von Medien und Zellen zu ermöglichen
- Polystyrol der USP-Klasse VI bietet ausgezeichnete optische Klarheit und mechanische Beständigkeit
- Sterilisiert durch Gammastrahlung und zertifiziert pyrogenfrei
- Vor Versand zu 100 % auf Dichtigkeit geprüft
- Zur besseren Zellanhaftung mit CellBIND-Oberflächenbehandlung behandelt.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description CellBIND® surface, polystyrene, sterile, 1 Chamber with Vent Caps, graduations, orange high-density polyethylene cap, case of 8 | description CellBIND® surface, polystyrene, sterile, 2 Chamber with Vent Caps, graduations, orange high-density polyethylene cap, case of 5 | description CellBIND® surface, polystyrene, sterile, 10 Chamber with Vent Caps, graduations, high-density polyethylene cap, case of 6 | description CellBIND® surface, polystyrene, sterile, 10 Chamber with Vent Caps, graduations, orange high-density polyethylene cap, case of 2 |
| manufacturer/tradename Corning 3330 | manufacturer/tradename Corning 3310 | manufacturer/tradename Corning 3320 | manufacturer/tradename Corning 3312 |
| binding type CellBIND® surface | binding type CellBIND® surface | binding type CellBIND® surface | binding type CellBIND® surface |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| material orange high-density polyethylene cap, rectangular bottom flask, polystyrene , short neck | material orange high-density polyethylene cap, polystyrene , rectangular bottom flask, short neck | material high-density polyethylene cap, polystyrene , rectangular bottom flask, short neck | material orange high-density polyethylene cap, polystyrene , rectangular bottom flask, short neck |
| feature cap vented, graduations | feature cap vented, graduations | feature cap vented, graduations | feature cap vented, graduations |
| surface area 636 cm2 | surface area 1272 cm2 | surface area 6360 cm2 | surface area 6360 cm2 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellBIND® Surface CellSTACK® Zelkulturkammern
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?