Fortfahren mit
CLS3320
Corning® CellBIND® Surface CellSTACK® Zelkulturkammern
CellBIND® surface, polystyrene, sterile, 10 Chamber with Vent Caps, graduations, high-density polyethylene cap, case of 6
Synonym(e):
cell culture flasks, scale up cell culture flasks, tissue culture flasks
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
6 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 4.190,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Surface area:
6360 cm2
Binding type:
CellBIND® surface
Material:
high-density polyethylene cap, polystyrene , rectangular bottom flask, short neck
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 1, case of 6
Feature:
cap vented, graduations
€ 4.190,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
high-density polyethylene cap, polystyrene , rectangular bottom flask, short neck
sterility
sterile
feature
cap vented, graduations
packaging
pack of 1, case of 6
manufacturer/tradename
Corning 3320
surface area
6360 cm2
working volume
1250-1900 mL
suitability
suitable for (scale-up cell culture)
binding type
CellBIND® surface
General description
Die Oberfläche von Corning CellBIND wird in einem Mikrowellenverfahren hergestellt, wodurch sich eine hydrophilere Oberfläche mit konsistenter, einheitlicher Zellanhaftung, verstärktem Zellwachstum und besserer Zellausbeute ergibt. CellBIND fördert die Zellanhaftung und das Zellwachstum unter schwierigen Bedingungen wie u.a. bei serumreduziertem oder serumfreiem Medium.
Zur Entfernung und Ernte von Zellen von CellBIND-Oberflächen werden sowohl enzymatische als auch nicht-enzymatische Dissoziierungslösungen verwendet. Das Abschaben von Zellen wird aufgrund der stärkeren Zellanhaftung nicht empfohlen.
CellSTACK-Kammern eignen sich besonders gut zur Aufskalierung von Zellkulturen mit Zellausbeuten im Bereich von 107–109. Sie sind eine nützliche Alternative zu verschiedenen Roller- und Spinnerflaschen.
  • Ideal zur Aufskalierung von Zellkulturen
  • Nützliche Alternative zu verschiedenen Roller- und Spinnerflaschen
  • Hohe mechanische Festigkeit und strukturelle Integrität
  • Zu 100 % auf Dichtigkeit geprüft
  • Zertifiziert pyrogenfrei und durch Gammastrahlung sterilisiert; geringe Partikelverunreinigung durch moderne Herstellmethoden
  • Anwenderfreundliche größere Öffnungen mit Drehverschlüssen und belüfteten Kappen
  • Durch die Einfüllstutzen wird ein direkter Zugang zum Boden der Kammer ermöglicht, mit zusätzlichen Optionen zum sterilen Transfer von Medien und Kulturen
Features and Benefits
  • Zellwachstumsfläche von 6.360 cm2
  • Zwei Einfüllstutzen mit einem Durchmesser von 26 mm ermöglichen einen direkten Zugang zum Boden der Kammer und bieten eine größere Flexibilität zum sterilen Abfüllen und Entleeren durch Gießen, Pipettieren oder Schlauchzuführung in einem vollständig geschlossenen System
  • Die standardmäßigen 33-mm-Schraubkappen sind mit einer direkt an der Kappe befestigten unbenetzbaren 0,2-μm-Membran ausgestattet, die einen Gasaustausch bei gleichzeitig minimiertem Kontaminationsrisiko ermöglicht
  • Es sind optionale 33-mm-Schraubkappen mit einem integral abgedichteten C-FLEX-Schlauchsystem (USP-Klasse VI zertifiziert) erhältlich, um eine sterile Direktübertragung von Medien und Zellen zu ermöglichen
  • Polystyrol der USP-Klasse VI bietet ausgezeichnete optische Klarheit und mechanische Beständigkeit
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung und zertifiziert pyrogenfrei
  • Vor Versand zu 100 % auf Dichtigkeit geprüft
  • Zur besseren Zellanhaftung mit CellBIND-Oberflächenbehandlung behandelt.
Legal Information
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3310CLS3330CLS3312
description
CellBIND® surface, polystyrene, sterile, 10 Chamber with Vent Caps, graduations, high-density polyethylene cap, case of 6
description
CellBIND® surface, polystyrene, sterile, 2 Chamber with Vent Caps, graduations, orange high-density polyethylene cap, case of 5
description
CellBIND® surface, polystyrene, sterile, 1 Chamber with Vent Caps, graduations, orange high-density polyethylene cap, case of 8
description
CellBIND® surface, polystyrene, sterile, 10 Chamber with Vent Caps, graduations, orange high-density polyethylene cap, case of 2
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
manufacturer/tradename
Corning 3320
manufacturer/tradename
Corning 3310
manufacturer/tradename
Corning 3330
manufacturer/tradename
Corning 3312
material
high-density polyethylene cap, rectangular bottom flask, polystyrene , short neck
material
orange high-density polyethylene cap, polystyrene , rectangular bottom flask, short neck
material
orange high-density polyethylene cap, polystyrene , rectangular bottom flask, short neck
material
orange high-density polyethylene cap, polystyrene , rectangular bottom flask, short neck
feature
cap vented, graduations
feature
cap vented, graduations
feature
cap vented, graduations
feature
cap vented, graduations
working volume
1250-1900 mL
working volume
250-380 mL
working volume
125-190 mL
working volume
1250-1900 mL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)