Fortfahren mit
CLS3272
Corning® CellSTACK®-Zellkulturkammern
clear polystyrene, sterile, graduations, high-density polyethylene cap, case of 2
Synonym(e):
cell culture flasks, scale-up cell culture flasks, tissue culture flasks
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.300,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Surface area:
25440 cm2
Material:
clear polystyrene , high-density polyethylene cap
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 1, case of 2
Feature:
cap vented, graduations
€ 3.300,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear polystyrene , high-density polyethylene cap
sterility
sterile
feature
cap vented, graduations
packaging
pack of 1, case of 2
manufacturer/tradename
Corning 3272
surface area
25440 cm2
working volume
5000-7600 mL
suitability
suitable for (scale-up cell culture)
General description
  • Ideal für das Hochskalieren von Zellkulturen
  • Kulturkammern ergeben eine Zellausbeute im Bereich 107 bis 109
  • Nützliche Alternative zur Verwendung mehrerer Roller- oder Spinnerflaschen.
  • Große mechanische Festigkeit und strukturelle Integrität.
  • 100 % leckgeprüft vor dem Versand
  • Zertifiziert pyrogenfrei und durch Gammastrahlung sterilisiert, mit geringer Partikelkontamination dank moderner Herstellungsverfahren
  • Anwenderfreundliche größere Öffnungen mit Schraubverschlüssen und belüfteten Kappen
  • Große, 26 mm breite Einfüllstutzen für den direkten Zugang zum Kammerboden und damit mehr Optionen für die sterile Übertragung von Medien und Kulturen
Features and Benefits
  • Has 25,440cm2 cell growth area
  • Two 26mm diameter filling ports allow direct access to chamber bottom providing greater flexibility for sterile filling and emptying by pouring, pipetting or via tubing in a fully closed system
  • Standard 33mm threaded caps have 0.2μm pore nonwettable membranes sealed directly to the caps to allow gas exchange while minimizing the risk of contamination
  • Optional 33mm threaded caps are available with integrally sealed USP Class VI certified C-FLEX tubing to allow direct sterile transfer of media and cells
  • USP Class VI polystyrene provides excellent optical clarity and mechanical strength
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • 100% leak tested prior to shipping
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3269CLS3303CLS3270
description
clear polystyrene, sterile, graduations, high-density polyethylene cap, case of 2
description
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, sterile, graduations, high-density polyethylene cap, case of 5
description
polystyrene, sterile (γ-irradiated), 1 Chamber with Vent Caps, graduations, case of 8
description
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, sterile, graduations, high-density polyethylene cap, case of 2
manufacturer/tradename
Corning 3272
manufacturer/tradename
Corning 3269
manufacturer/tradename
Corning 3303
manufacturer/tradename
Corning 3270
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile (γ-irradiated)
sterility
sterile
material
clear polystyrene , high-density polyethylene cap
material
clear polystyrene , high-density polyethylene cap, rectangular bottom flask, short neck
material
cap (vented), polystyrene , rectangular , rectangular bottom flask, straight neck , vent cap
material
clear polystyrene , high-density polyethylene cap, rectangular bottom flask, short neck
feature
cap vented, graduations
feature
cap vented, graduations
feature
cap, graduations
feature
cap vented, graduations
surface area
25440 cm2
surface area
1272 cm2
surface area
636 cm2
surface area
6360 cm2
working volume
5000-7600 mL
working volume
250-380 mL
working volume
125-190 mL
working volume
1250-1900 mL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)