Fortfahren mit
CLS10034
Corning® CellBIND® Surface HYPERFlask® Zellkulturgefäße
surface area 1720 cm2, M flask, bar coded, designed for manual cell culture applications, bag of 4, case of 24
Synonym(e):
Corning cell culture flasks, cell culture flasks, cell culture vessels, tissue culture flasks
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
24 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.890,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Surface area:
1720 cm2
Binding type:
CellBIND® surface
Material:
cap (plug seal), flat cap, polystyrene , rectangular bottom flask, rectangular flask, straight neck
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Packaging:
case of 24, bag of 4
Feature:
cap, graduations: no
€ 2.890,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cap (plug seal), flat cap, polystyrene , rectangular bottom flask, rectangular flask, straight neck
description
Disposable, intended for one-time use only
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
cap, graduations: no
packaging
case of 24, bag of 4
manufacturer/tradename
Corning 10034
maximum volume
560 mL
surface area
1720 cm2
working volume
560 mL
binding type
CellBIND® surface
compatibility
designed for manual cell culture applications
General description
Wir möchten Ihnen das neue HYPERFlask-M-Zellkulturgefäß (High Yield PERformance Flask Manual) vorstellen. Das HYPERFlask-M-Gefäß ist speziell für die manuelle Verwendung ausgelegt. Das HYPERFlask-Zellkulturgefäß wurde ursprünglich für die Automation entwickelt. Aufgrund seiner Beliebtheit für den Einsatz auf dem Labortisch hat Corning das HYPERFlask-M-Gefäß mit neuen Funktionen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen neu gestaltet.
NEUE ergonomische Verschlusskappe: Dank der glatten Textur der Kappe kann der Bediener das Gefäß ergonomischer schließen und öffnen.
NEUES Adapterraster: Das Design ermöglicht das schnellere Befüllen und Entleeren bei reduzierter Schaumbildung.
NEUE Seriennummer: Jeder individuelle Kolben ist über eine mit dem bloßen Auge oder einem Barcode-Handlesegerät lesbare Seriennummer rückverfolgbar.
Hergestellt aus Materialien der USP-Klasse VI: geformt und montiert in einem nach Klasse 100.000 zertifizierten Reinraum.
Steril: gammabestrahlt bis zur Sterilitätssicherungsstufe (SAL) 10-6
Reinraumverpackung: Jede Packung ist doppelt verpackt.
Innovatives 10-Schicht-Design: 10 miteinander verbundene Polystyrol-Wachstumsflächen
Optimales Wachstum: Oberflächenbehandeltes gasdurchlässiges Corning-CellBIND-Polystyrol für optimale Zellanhaftung und optimales Wachstum
Höhere Zellausbeute: 10-fach höhere Zellausbeute führt zu höherer Produktivität und Kapazität.
Zeit- und Raumersparnis: Weil nur ein einziger Kolben vorgesehen ist, der 10 herkömmlichen 175-cm2-Kolben entspricht, werden Verarbeitungszeit und Lagerungsplatz im Inkubator reduziert.
Legal Information
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
HYPERFlask is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS10030CLS10020CLS3292
description
surface area 1720 cm2, M flask, bar coded, designed for manual cell culture applications, bag of 4, case of 24
description
surface area 1720 cm2, M flask, bar coded, designed for manual cell culture applications, bag of 1, case of 4
description
surface area 1720 cm2, M flask, bar coded, designed for manual cell culture applications, bag of 4, case of 4
description
CellBIND 175cm2 angled neck cell culture flask w/ Vent Cap, PS, sterile, 50/cs
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
manufacturer/tradename
Corning 10034
manufacturer/tradename
Corning 10030
manufacturer/tradename
Corning 10020
manufacturer/tradename
Corning 3292
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
material
straight neck , polystyrene , cap (plug seal), rectangular flask, rectangular bottom flask, flat cap
material
polystyrene , straight neck , rectangular bottom flask, flat cap, cap (plug seal), rectangular flask
material
rectangular bottom flask, flat cap, cap (plug seal), straight neck , polystyrene , rectangular flask
material
angled neck , rectangular polystyrene , vent cap, rectangular flask, U-bottom flask, high-density polyethylene cap, cap (vented)
feature
graduations: no, cap
feature
cap, graduations: no
feature
cap, graduations: no
feature
cap, graduations
working volume
560 mL
working volume
560 mL
working volume
560 mL
working volume
35-52.5 mL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)