Fortfahren mit
CLS10030
Corning® CellBIND® Surface HYPERFlask® Zellkulturgefäße
surface area 1720 cm2, M flask, bar coded, designed for manual cell culture applications, bag of 1, case of 4
Synonym(e):
Corning cell culture flasks, cell culture flasks, cell culture vessels, tissue culture flasks
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
4 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 480,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41116155
Surface area:
1720 cm2
Binding type:
CellBIND® surface
Material:
cap (plug seal), flat cap, polystyrene , rectangular bottom flask, rectangular flask, straight neck
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Packaging:
bag of 1, case of 4
Feature:
cap, graduations: no
€ 480,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cap (plug seal), flat cap, polystyrene , rectangular bottom flask, rectangular flask, straight neck
description
Disposable, intended for one-time use only
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
cap, graduations: no
packaging
bag of 1, case of 4
manufacturer/tradename
Corning 10030
maximum volume
560 mL
surface area
1720 cm2
working volume
560 mL
binding type
CellBIND® surface
compatibility
designed for manual cell culture applications
General description
Wir stellen vor: Das neue High Yield PERformance Flask Manual (HYPERFlask M) Zellkulturgefäß. Das HYPERFlask M-Gefäß ist speziell auf die manuelle Verwendung ausgelegt. Ursprünglich wurde das HYPERFlask-Zellkulturgefäß für die Automatisierung entwickelt. Aufgrund seiner Beliebtheit bei der Laborarbeit gestaltete Corning das HYPERFlask M-Gefäß mit neuen Funktionen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen neu.
NEUE ergonomische Kappe: Die glatte Textur der Liner-Kappe gestaltet das Öffnen und Schließen des Gefäßes durch den Anwender ergonomischer
NEUES Adaptergitter: Das Design ermöglicht ein schnelleres Befüllen und Leeren, während gleichzeitig die Bildung von Schaum reduziert wird
NEUE Seriennummer: Jeder Kolben ist durch eine Seriennummer rückverfolgbar, die ohne Hilfsmittel oder durch ein tragbares Barcode-Lesegerät ausgelesen werden kann
Hergestellt aus Materialien der USP-Klasse VI: In zertifizierten Reinräumen der Klasse 100.000 gegossen und zusammengesetzt
Steril: gammabestrahlt bis Sterility Assurance Level (SAL) 10-6
Reinraumverpackung: Jede Packung wird doppelt verpackt geliefert.
Innovatives 10-Schichten-Design: 10 vernetzte Wachstumsoberflächen aus Polystyrol
Optimales Wachstum: Oberflächenbehandeltes und gasdurchlässiges Corning CellBIND Polystyrol für überlegene Zellanhaftung und überragendes Wachstum
Höherer Zellertrag: 10-fach höhere Zellausbeute erhöht die Produktivität und Kapazität
Zeit- und platzsparend: Verringert die Verarbeitungszeit und den Platzbedarf im Inkubator, da nur ein einziger Kolben anstelle von 10 herkömmlichen 175-cm2-Kolben zu handhaben ist
Legal Information
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
HYPERFlask is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS10034CLS10020CLS10024
description
surface area 1720 cm2, M flask, bar coded, designed for manual cell culture applications, bag of 1, case of 4
description
surface area 1720 cm2, M flask, bar coded, designed for manual cell culture applications, bag of 4, case of 24
description
surface area 1720 cm2, M flask, bar coded, designed for manual cell culture applications, bag of 4, case of 4
description
surface area 1720 cm2, designed for use in cell culture automated platforms, bag of 4, case of 24
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
manufacturer/tradename
Corning 10030
manufacturer/tradename
Corning 10034
manufacturer/tradename
Corning 10020
manufacturer/tradename
Corning 10024
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
material
polystyrene , straight neck , flat cap, rectangular flask, rectangular bottom flask, cap (plug seal)
material
straight neck , rectangular bottom flask, polystyrene , cap (plug seal), flat cap, rectangular flask
material
rectangular bottom flask, flat cap, cap (plug seal), straight neck , polystyrene , rectangular flask
material
cap (plug seal), polystyrene , rectangular bottom flask, straight neck , flat cap, rectangular flask
feature
cap, graduations: no
feature
cap, graduations: no
feature
cap, graduations: no
feature
cap, graduations: no
working volume
560 mL
working volume
560 mL
working volume
560 mL
working volume
560 mL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)