HAG human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 94070722-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94070722-1VL
Ethnizität
German
Geschlecht
female
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Cw: 1701
B: 4101
HLA DRB1: 1303
HLA DRB3: 101
HLA DQA1: 501
HLA DQB1: 0301
HLA DPB1: 0201 0301
Serologisches Profil
HLA C: 7
HLA B: 41
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: HAG
HLA DR: 13
HLA DR52: 52
HLA DQ: 7
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)