Merck
Zelllinie J774A.1 aus mouse
91051511, mouse blood, Not specified
Synonym(e):
J774 A1 Cells, J774.A1 Cells, J774A1 Cells
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
product name
Zelllinie J774A.1 aus mouse, 91051511
Biologische Quelle
mouse blood
Beschreibung
Mouse BALB/c monocyte macrophage
Wachstumsmodus
Semi-adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Not specified
Produkte
Interleukin 1 (IL-1), lysozyme
Rezeptoren
Immunoglobulin, complement
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Verwandte Kategorien
Ursprung der Zelllinie
BALB/c-Monozyten-Makrophage der Maus
Beschreibung der Zelllinie
Aus einem Tumor in einer weiblichen BALB/c-Maus gewonnen. Die Zelllinie produziert IL-5 und Lysozym.
Anwendung
Die Zelllinie J774A.1 wird zur Untersuchung der Zytotoxizität von [1,2,3]Triazolo[1,5-a]pyridinium-Salzen (mit leishmanizider Wirkung) aus Triazolopyridinen verwendet. Sie wird ebenfalls zur Bestimmung der antitrypanosomatischen Aktivität von aus Delphinium sps. Isolierten Flavonoidglykosiden eingesetzt.
Stoffwechselstudien
Nährmedium
DMEM + 2 mM Glutamin + 10 % fetales Kälberserum (FKS).
Subkultur-Routine
Die Zellen werden subkultiviert, indem anhaftende Zellen und Suspensionszellen entnommen werden. Zur Entnahme der in Suspension wachsenden Zellen den Großteil des Mediums entfernen und zentrifugieren. Die im Kolben verbliebenen adhärenten Zellen abschaben. Das Zellpellet aus der Zentrifugation resuspendieren und mit den abgeschabten Zellen kombinieren. In einem Splitverhältnis von 1:3 bis 1:4 in einem neuen Kolben aussäen, d. h. bei 1–3 x 10.000 Zellen/cm2 aussäen. Bei 37 °C inkubieren; 5 % CO2. Hinweis: Bei Erhalt können Zellen mit steigendem Auftragsvolumen in Suspension sein. Die Zellen und Medien sollten aus dem Kolben entfernt und zu einem Pellet geschleudert werden. Dieses sollte dann in frischem Medium resuspendiert werden und es sollte eine Zellzählung vorgenommen werden. Die Zellen sollten anschließend mit einer Dichte von 2–4 x 10E4/cm erneut ausgesät werden und innerhalb von 48 Stunden erste Anzeichen für eine erneute Anhaftung zeigen.
Sonstige Hinweise
Für Asien-Pazifikraum-Lieferungen können zusätzliche Liefer- und Bearbeitungsgebühren anfallen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem lokalen Kundenbetreuer.