Fortfahren mit
T84-Zelllinie human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88021101, human colon (lung metastasis), Epithelial
Synonym(e):
T-84 Cells
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human colon (lung metastasis)
Relevant disease(s):
metastasis
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
2n = 46, modal no. 56
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human colon (lung metastasis)
description
Human colon carcinoma
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 88021101-DNA-5UG, pkg of vial of cells 88021101-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46, modal no. 56
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
metastasis
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Tumorigenitäts-, Neurotransmitter- und Hormonstudien
Die menschliche T84-Zelllinie wurde für die vergleichende Genomanalyse des DT2-Gen-Isolats 94-213 von Salmonella enterica serovar Typhimurium und SL1344, DT104 sowie D23580 von S. Typhimurium eingesetzt. Die Fähigkeit dieser Isolate, in Kulturmedium einzudringen wurde ebenfalls untersucht. Sie wurde auch eingesetzt, um ein In-vitro-Modell zur Untersuchung von durch Chemotherapie ausgelösten Schleimhautschäden zu erzeugen und dessen Eignung zu prüfen.
Biochem/physiol Actions
Gewonnenen aus einer Lungenmetastase von Darmkarzinom eines 72 Jahre alten Mannes. Das Tumorgewebe wurde BALB/c-Nacktmäusen subkutan geimpft und serienmäßig transplantiert, und anschließend in einer In-vitro-Zellkultur etabliert. Die histologischen Eigenschaften des Tumors wurden während des Transplantationsprozesses beibehalten. Sie weisen Rezeptoren für eine Reihe von Peptidhormonen und Neurotransmittern auf. Die Zellen wachsen als Einzelschichten und weisen zwischen benachbarten Zellen Tight Junctions und Desmosome auf.
Humanes Darmkarzinom
Preparation Note
Ham′s F12 + DMEM (1:1) + 2 mM Glutamin + 10 % fetales Kälberserum (FKS).
Teilen Sie subkonfluente Kulturen (70–80 %) 1:2 bis 1:4, d. h. impfen zu 1-3 x 10.000 Zellen/cm2 mit 0,25 % Trypsin oder Trypsin/EDTA, 5 % CO2; bei 37 °C. Die Zellen wachsen langsam und dürfen keine vollständige Monoschicht bilden, sondern sollten bei einer hohen Dichte mit mindestens 25 % Konfluenz gehalten werden.
Other Notes
Für Asien-Pazifikraum-Lieferungen & können zusätzliche Liefer- und Bearbeitungsgebühren anfallen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem lokalen Kundenbetreuer.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CB_92090213CB_05090501CB_87051203
vibrant-m
T84-Zelllinie human
vibrant-m
T98G Cell Line human
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88021101, human colon (lung metastasis), Epithelial
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92090213, human brain, Not specified
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 5090501, human lung, Fibroblast-like
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87051203, human colon, Epithelial
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
description
Human colon carcinoma
description
Human Caucasian glioblastoma
description
Human fetal lung
description
Human Caucasian colon adenocarcinoma
relevant disease(s)
metastasis
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
cancer
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)