Wichtige Dokumente
C9694
8-Cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine
Synonym(e):
1,3-Dipropyl-8-cyclopentylxanthine, DPCPX, PD 116,948
About This Item
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCN1C(=O)N(CCC)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C16H24N4O2/c1-3-9-19-14-12(15(21)20(10-4-2)16(19)22)17-13(18-14)11-7-5-6-8-11/h11H,3-10H2,1-2H3,(H,17,18)
InChIKey
FFBDFADSZUINTG-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)