Fortfahren mit
C8742
CHIC-35
≥97% (chiral, HPLC)
Synonym(e):
(6S)-2-Chloro-5,6,7,8,9,10-hexahydro-cyclohept[b]indole-6-carboxamide, Compound (S)-35
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 185,00
€ 157,25
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 573,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15ClN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.73
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (chiral, HPLC)
Form:
solid
Quality level:
€ 157,25
Listenpreis€ 185,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97% (chiral, HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(NC2=C3CCCC[C@@H]2C(N)=O)C3=C1
InChI
1S/C14H15ClN2O/c15-8-5-6-12-11(7-8)9-3-1-2-4-10(14(16)18)13(9)17-12/h5-7,10,17H,1-4H2,(H2,16,18)/t10-/m0/s1
InChI key
ABIVOOWWGYJNLV-JTQLQIEISA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
566325B5435506158
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥97% (chiral, HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: ~21 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
Biochem/physiol Actions
CHIC-35 is cell-permeable, metabolically stable, and very potent inhibitor of SIRT1.
CHIC-35 is cell-permeable, metabolically stable, and very potent inhibitor of SIRT1; IC50 of S-isomer is 60 nM; IC50 of mixed isomers is 124 nM. There is no inhibition of SIRT3 or HDAC. The IC50 for SIRT2 is 2.77 μM. Sirtuins are protein deacetylases, which represent a new class of histone deacetylases (HDAC) involved in gene silencing. SIRT modulators are potential therapeutics for cancer, diabetes, muscle differentiation, heart failure, neurodegeneration, and aging.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C8742-1MG04061826273746
C8742-5MG04061832644820