506158
p38 MAP Kinase Inhibitor VII, SD-169
The p38 MAP Kinase Inhibitor VII, SD-169, also referenced under CAS 1670-87-7, controls the biological activity of p38 MAP Kinase.
Synonym(e):
p38 MAP Kinase Inhibitor VII, SD-169, Indole-5-carboxamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C9H8N2O/c10-9(12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-11-8/h1-5,11H,(H2,10,12)
InChIKey
GQMYQEAXTITUAE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable