Wichtige Dokumente
C8634
Hexylacetat
Synonym(e):
Caprylacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.409 (lit.)
bp
168-170 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Dichte
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup