Fortfahren mit
337048
2,2-Dimethyl-1-phenyl-1-propanol
99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CCH(C6H5)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
€ 151,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
bp
90 °C/5 mmHg (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
CC(C)(C)C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,3)10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10,12H,1-3H3
InChI key
YBVRFTBNIZWMSK-UHFFFAOYSA-N
General description
Raney nickel and Raney cobalt catalyzed transfer hydrogenolysis of 2,2-dimethyl-1-phenyl-1-propanol has been reported. Kinetic resolution of 2,2-dimethyl-1-phenyl-1-propanol using a lead dioxide anode modified with poly-S-valine grafted on to a polypyrrole film has been reported. An efficient Cu(I)-catalyzed oxidation of 2,2-dimethyl-1-phenyl-1-propanol with di-tert-butyldiaziridinone as oxidant under mild conditions has been investigated.[1]
Application
2,2-Dimethyl-1-phenyl-1-propanol was used in the preparation of 2,2-dimethylpropiophenone.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
38457179817189316
description
99%
description
≥98.0% (GC)
description
97%
description
99%
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
97%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
43-45 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
34-36 °C (lit.)
bp
90 °C/5 mmHg (lit.)
bp
150-152 °C
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
bp
87 °C/35 mmHg (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
functional group
ether, hydroxyl
functional group
hydroxyl, phenyl
functional group
chloro, hydroxyl
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
206.6 °F - closed cup
flash_point_c
97.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)