Wichtige Dokumente
C6271
5β-Cholanic acid-3-one
Synonym(e):
3-Keto-5β-cholanic acid, Dehydrolithocholic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
SMILES String
[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@]([H])([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable