Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H17NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.77
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(O)C=C(C(CC2=CC=C(O)C=C2)NCC3)C3=C1.Cl
InChI
1S/C16H17NO3.ClH/c18-12-3-1-10(2-4-12)7-14-13-9-16(20)15(19)8-11(13)5-6-17-14;/h1-4,8-9,14,17-20H,5-7H2;1H
InChI key
SWWQQSDRUYSMAR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Higenamine is an anti-inflammatory agent that protects cells from oxidant injury. Higenamine is a pharmacological modulator of heme oxygenase 1(HO-1). It also displays agonist activity at adrenergic β2 receptor.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition desiccated |
| color white to beige | color white to beige | color - | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Higenamin -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?