Fortfahren mit
A5691
Monoklonaler Anti-Aktin-Antikörper , α-Glattmuskel
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
SMA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 558,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
1A4, monoclonal
Application:
ELISA, IHC (p), WB
Citations:
77
€ 558,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
1A4, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
antigen ~42 kDa
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20 using human tonsil or appendix sections, western blot: 1:100 using chicken gizzard extract/ Mouse heart extract
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
General description
Der Antikörper (auch als Anti-α-Sm-1 bekannt) ist spezifisch für die α-Isoform des Glattmuskelaktins. Er reagiert spezifisch mit α-Glattmuskelaktin in Immunblotting-Assays und markiert glatte Muskelzellen in gefrorenen oder Formalin-fixierten Paraffin-eingebetteten Gewebeschnitten.
Actin is a highly conserved protein that is a major component of both the cytoskeletal and contractile structures in all cell types. It varies in amount, being related to the type of differentiation and to the functional state of cells and tissues. Actin can be found in two different forms of aggregation, the globular or the fibrillar state, and at least six distinct isoforms occur in vertebrates. The actins exhibit over 90% sequence homology, but each isoform has a unique NH2-terminal sequence. The isoforms are comprised of three α actins (skeletal, cardiac, smooth), one β actin (β-non-muscle) and two γ actins (γ smooth muscle and γ non-muscle).
Immunogen
N-terminales synthetisches Decapeptid von α-Glattmuskelaktin.
Application
Glatte Muskelzellen boviner Aorten werden unter Verwendung des monoklonalen Anti-ACTA2-Antikörpers immunzytochemisch untersucht. Die Zellen werden zunächst auf Deckgläsern gezüchtet und 10 Minuten bei 4 Grad in 50 % Aceton/EtOH fixiert.
Paraffinschnitte von Rattenhoden-Gewebetransplantaten werden immunhistochemisch mit monoklonalen Maus-Antikörpern gegen Glattmuskelaktin gefärbt.
Zur Identifizierung von Myofibroblasten wird X-Gal-gefärbtes Maus-Herzgewebe unter Anwendung des monoklonalen Maus-Primärantikörpers gegen Glattmuskelaktin immunhistochemisch untersucht.
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunohistochemistry (1 paper)
Immunocytochemistry was performed on kertocytes fixed in 1% PFA and incubated with mouse monoclonal anti-smooth muscle actin (14A) at a 1:100 dilution. [1]
Mouse monoclonal anti-actin, α−smooth muscle-alkaline phosphatase antibody has been used for immunohistochemical application in mouse and human tissues.
Physical form
Solution in 0.05 M Tris buffer, pH 8.0, containing 1 mM MgCl2, 1% bovine serum albumin, 50% glycerol, and 15 mM sodium azide as a preservative.
Other Notes
To view an Actin antibody selection guide, please visit www.sigmaaldrich.com/actin.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5228A2547A7607
description
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
description
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
description
clone 1A4, ascites fluid
description
~1.0 mg/mL, clone CGA7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
species reactivity
rat, chicken, mouse, human, monkey
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
1A4, monoclonal
clone
1A4, monoclonal
clone
1A4, monoclonal
clone
CGA7, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Gene Information
chicken ... ACTA2(423787)
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is the unconjugated form of product A5691 available?
    1 answer
    1. The unconjugated form of product A5691 includes A2547, which is Monoclonal Anti-Actin, α-Smooth Muscle clone 1A4, derived from ascites fluid, and A5228, which is Anti-Actin, α-Smooth Muscle antibody, Mouse monoclonal clone 1A4, produced in vitro using hybridoma cell culture and then purified.