Merck
C5015
Sigma-Aldrich
m-Cresol
99% (GC)
Synonym(e):
1-Hydroxy-3-meththylbenzol, 3-Hydroxytoluen, 3-Methylphenol
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
Beilstein:
506719
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Dampfdichte
3.72 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99% (GC)
Selbstzündungstemp.
1036 °F
Expl.-Gr.
1.06-1.35 %, 150 °F
Brechungsindex
n20/D 1.541 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8-10 °C (lit.)
Dichte
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
InChIKey
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)