Fortfahren mit
C3912
8-(4-Chlorphenylthio)adenosin-3′,5′-zyklisches Monophosphat Natriumsalz
≥97.0% (HPLC), cAMP analog, powder
Synonym(e):
pCPT-cAMP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 93,20
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 233,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 398,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14ClN5NaO6PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
493.79
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
299-413-9
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
powder
€ 93,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
8-(4-Chlorphenylthio)adenosin-3′,5′-zyklisches Monophosphat Natriumsalz, ≥97.0% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Sc5ccc(Cl)cc5)nc12
InChI
1S/C16H15ClN5O6PS.Na/c17-7-1-3-8(4-2-7)30-16-21-10-13(18)19-6-20-14(10)22(16)15-11(23)12-9(27-15)5-26-29(24,25)28-12;/h1-4,6,9,11-12,15,23H,5H2,(H,24,25)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t9-,11-,12-,15-;/m1./s1
InChI key
YIJFVHMIFGLKQL-DNBRLMRSSA-M
Application
8-(4-Chlorphenylthio)adenosin-3′,5′-zyklisches Monophosphatnatriumsalz wird wie folgt verwendet:
  • um die zelluläre Cholesterinpumpe (Adenosintriphosphat(ATP)-Bindungs-Cassette (ABC)-Transporter-1 (ABCA-1)) hochzuregulieren
  • im Glucoseproduktions-Assay
  • um den Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR)-Kanal im Atemwegsepithel zu stimulieren
Biochem/physiol Actions
Membranpermeables cAMP-Analogon Wird als selektiver Aktivator der cAMP-abhängigen Proteinkinase (PKA) verwendet. Hemmt cGMP-abhängige Phosphodiesterase und, in höheren Konzentrationen, auch cAMP-abhängige Phosphodiesterase. Hemmt die Phosphoinositid-Hydrolyse und -Absonderung die von n-Formyl-Met-Leu-Phe, aber nicht vom plättchenaktivierenden Faktor in Leukozyten stimuliert wird. Macht HL-60-Zellen resistenter gegenüber durch NO ausgelösten DNA-Schäden.
Features and Benefits
Dieser Wirkstoff ist ein wichtiges Produkt für die Erforschung zyklischer Nukleotide. Klicken Sie bitte hier, um weitere zyklische Nukleotidprodukte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C8988C0735C5438
description
≥97.0% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥99% (HPLC), solid
description
≥95% (HPLC), powder
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 25 mg/mL
color
white
color
white
color
-
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)