Merck
C3124
CryoStor® Kryokonservierungsmedium für Zellen
CS2
Synonym(e):
Cell Cryopreservation Solution, Cryopreservation Media
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CryoStor® Kryokonservierungsmedium für Zellen, CS2
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cryopreservation: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Application
CryoStor ist eine Reihe zellspezifischer, optimierter Konservierungsmedien, die speziell für die molekularbiologischen Aspekte der Zellen während der Kryokonservierung konzipiert wurden und daher das Ausmaß des durch Kryokonservierung induzierten verzögerten Zelltodes reduzieren und die Zellviabilität und -funktion nach dem Auftauen verbessern.
CryoStor CS2 is formulated to contain 2% dimethyl sulfoxide (DMSO). Suggested when reducing DMSO is of primary concern.
Cryostor® Cryopreservation Video Protocol
CryoStor® cell cryopreservation media has been used in the cryopreservation of Plasmodium vivax and P. falciparum sporozoites.[1]
General description
The CryoStor CS2, CS5, and CS10 family of preservation solutions represents the next generation of cryopreservation media. Designed to prepare and preserve cells in ultra low temperature environments (-80 to -196 °C), CryoStor media provide a safe, protective environment for cells and tissues during thefreezing, storage, and thawing process. Through modulating the cellular biochemical response to the cryopreservation process, these media provide enhanced cell viability and functionality, while eliminating the need to include serum, proteins, or high levels of cytotoxic agents.
CryoStor CS2, CS5, and CS10 are a series of cell specific, optimized preservation media, uniquely formulated to address the molecular biological aspects of cells during the cryopreservation process; thereby, directly reducing the level of Cryopreservation-Induced Delayed-Onset Cell Death and improving post-thaw cell viability and function.
These media are recommended for the preservation of stem cells, hepatocytes, tissue samples, and other extremely sensitive cell types.
Other Notes
Formulation contains 2% DMSO.
Legal Information
CryoStor is a registered trademark of BioLife Solutions, Inc.
Comparable product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A simple and efficient method for cryopreservation and recovery of viable Plasmodium vivax and P. falciparum sporozoites
Singh N, et al.
Parasitology International, 65(5), 552-557 (2016)
J Stylianou et al.
Cytotherapy, 8(1), 57-61 (2006-04-22)
Hematopoietic stem cells (HSC) have traditionally been frozen using the cryoprotectant DMSO in dextran-40, saline or albumin. However, the process of freezing and thawing results in loss of HSC numbers and/or function. This study investigated the use of CryoStor for
Dominic M Clarke et al.
Cytotherapy, 11(4), 472-479 (2009-06-06)
Peripheral blood stem cells (PBSC) have become the preferred stem cell source for autologous hematopoietic transplantation. A critical aspect of this treatment modality is cryopreservation of the stem cell products, which permits temporal separation of the PBSC mobilization/collection phase from
Protokolle
Cryopreservation affects post-thaw recovery, viability, and functionality. Stress during freezing and suboptimal media lead to cell death.