Fortfahren mit
C30100-HH
DMT-dC(bz)-CPG
pore size 500 Å, 30-40 μmol/g
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Quality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥95.0% (Nucleoside, reversed phase HPLC)
packaging
pkg of 1 × 1 g (C301001-01), pkg of 1 × 10 g (C301010-01)
pore size
500 Å
capacity
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dC(bz)-CPG
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)