Direkt zum Inhalt
C301000
DMT-dC(bz)-CPG
pore size 500 Å, 30-40μmol/g
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Storage temp.:
2-8°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
pore size
500 Å
capacity
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dC(bz)-CPG
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)