Größe auswählen
€ 357,00
€ 357,00
Listenpreis€ 420,00Sparen Sie 15%Über diesen Artikel
Fortfahren mit
InChI
1S/C9H8N4O5/c10-9(14)5-3-7(11-1-2-11)8(13(17)18)4-6(5)12(15)16/h3-4H,1-2H2,(H2,10,14)
SMILES string
NC(=O)c1cc(N2CC2)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI key
WOCXQMCIOTUMJV-UHFFFAOYSA-N
assay
≥94% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
Quality Level
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥94% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Application
Biochem/physiol Actions
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.