Fortfahren mit
C111080
DMT-dC(bz)-Phosphoramidit
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Synonym(e):
Cytidin, N-benzoyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-desoxy-, 3′-[2-cyanoethyl bis(1-methylethyl)phosphoramidit], DMT-dC(bz)-Amidit, N-benzoyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-desoxycytidin, 3′-[2-Cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit], N4-Benzoyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-desoxycytidin-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidit]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
12 x 1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 348,00
12 x 2 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 711,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C46H52N5O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
833.91
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
32120505
Assay:
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Form:
powder or granules
Storage temp.:
2-8°C
€ 348,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder or granules
technique(s)
oligo synthesis: suitable
impurities
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
color
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibility
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
nucleoside profile
base: deoxycytidine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(=O)c4ccccc4)=NC3=O)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C46H52N5O8P/c1-32(2)51(33(3)4)60(57-29-13-27-47)59-40-30-43(50-28-26-42(49-45(50)53)48-44(52)34-14-9-7-10-15-34)58-41(40)31-56-46(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(54-5)23-19-36)37-20-24-39(55-6)25-21-37/h7-12,14-26,28,32-33,40-41,43H,13,29-31H2,1-6H3,(H,48,49,52,53)/t40-,41+,43+,60?/m0/s1
InChI key
PGTNFMKLGRFZDX-SALLYJDFSA-N
General description
DNA-Phosphoramidite von Proligo führen aufgrund ihrer hohen Kupplungseffizienz zu Oligonukleotiden mit hoher Ausbeute und hoher Qualität. Der Entschützungsschritt der automatisierten Oligonukleotidsynthese ist wesentlich für die Synthesedauer und die Qualität des Endprodukts. Exozyklische Aminfunktionen werden durch eine Benzoylgruppe (dA(bz) und dC(bz)) oder Isobutyrylgruppe (dG(ib)) geschützt. Wesentliche Merkmale von DNA-Phosphoramiditen:
  • Die empfohlenen Spaltungs- und Entschützungsbedingungen sind 8 Stunden bei 55 °C oder 24 Stunden bei Raumtemperatur mit konzentrierter Ammoniaklösung für gängige basengeschützte Oligonukleotide.
  • Die hohe Kupplungseffizienz von DNA-Phosphoramiditen von Proligo führt zu Oligonukleotiden mit hoher Ausbeute und hoher Qualität.
Dieses Produkt gehört zu den Expedite™-Synthesizern.
Legal Information
Expedite is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C111000C111050C111030
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
description
-
description
configured for ABI, configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
description
configured for ABI
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR)
assay
≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR)
form
powder or granules
form
powder or granules
form
powder or granules
form
powder or granules
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dC(bz)-Phosphoramidit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)