Merck
BM991.8623.02
B Medical U701
Ultra Low Temperature Freezer
Synonym(e):
B Medical, Ultra Low Temperature Freezer
About This Item
UNSPSC-Code:
41103025
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
220 V / 240 V, US 3-pin plug
Materialien
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
B Medical Systems
Parameter
-40--86 °C temp. range
H × B × T
78.27 in. × 39.06 in. × 40.91 in.
Kapazität
26.380 ft3
Gewicht
654.77 lb
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • Premium - Upright, Ultra Low Temperature Freeze
  • 3 ST Shelves, 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel
  • Insulated Inner Doors
  • Proximity Card Access Control
  • Electronic Door Access
Anwendung
Laboratory Refrigeration
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)