Wichtige Dokumente
BCK-EDU555
ClickTech EdU Cell Proliferation Kit 555 for IM
sufficient for 100 assays
About This Item
Empfohlene Produkte
Fluoreszenz
λex 546 nm; λem 579 nm
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Experimental studies measuring cell proliferation have had implications in cancer biology, immunology, cell biology, and developmental biology.