B9684
Anti-Brn3a antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FLJ13449, Anti-OCT-T1, Anti-RDC1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 42.9 kDa
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: 1:200-1:1000
immunohistochemistry (frozen sections): 1:200-1:1000
western blot: 1:200-1:1000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... POU4F1(5457)
mouse ... Pou4f1(18996)
rat ... Pou4f1(114503)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Epitope
aa141-157
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?