Fortfahren mit
B5768
Biotin 4-Amidobenzoesäure Natriumsalz
≥95%
Synonym(e):
N-(+)-Biotinyl-4-aminobenzoesäure Natriumsalz, N-Biotinyl-p-aminobenzosäure Natriumsalz, Natrium-N-(+)-biotinyl-4-aminobenzoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,80
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 214,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 341,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20N3NaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
385.41
NACRES:
NA.46
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
€ 82,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)Nc3ccc(cc3)C([O-])=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C17H21N3O4S.Na/c21-14(18-11-7-5-10(6-8-11)16(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)19-17(24)20-15;/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24);/q;+1/p-1/t12-,13-,15-;/m0./s1
InChI key
AMXZKFYBAOWERX-HZPCBCDKSA-M
General description
Biotin-4-Amidobenzoesäure ist ein Substrat der Biotinidase.
Application
Biotin-4-amidobenzoesäurenatriumsalz wurde als Biotinamidsubstrat zum Messen der Hydrolyse von Biotinyl-6-aminochinolin (BAQ) durch kompetitive Hemmung eingesetzt.[1]
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14407A692869587
assay
≥95%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥96.5% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)