Fortfahren mit
B3804
BCIP®/NBT-Blue
alkaline phosphatase substrate, chromogenic, liquid
Synonym(e):
5-Brom-4-chlor-3-indolphosphat/Nitroblau-Tetrazolium-Flüssigsubstrat-System
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 219,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
€ 219,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
BCIP®/NBT-Blau Flüssigsubstrat-System für Membranen, alkaline phosphatase substrate
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
2-8°C
General description
Nitroblautetrazolium (NBT) wird in Western Blot und immunhistologischen Färbungsverfahren mit dem alkalischen Phosphatasesubstrat 5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat (BCIP) eingesetzt. Diese Substratsysteme produzieren ein unlösliches NBT-Diformazan-Endprodukt, das blau bis violett ist und visuell beobachtet werden kann. BCIP®/NBT blaues Flüssigsubstratsystem für Membranen ist ein speziell formuliertes Flüssigenzymsubstrat, das stabil ist und für Blot-Anwendungen optimiert wurde, wodurch es maximal praktisch ist, Zeit einspart und für Konsistenz sorgt.
Application
BCIP®/NBT blaues Flüssigsubstratsystem für Membranen wird beim kolorimetrischen Nachweis der alkalischen Phosphataseaktivität (ALP), z. B. Western-Blot-Analyse, verwendet.
Other Notes
Nicht empfohlen für Mikrowell-Anwendungen (z. B. ELISA) oder immunhistochemische Anwendungen.
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Bei 2–8 °C mindestens ein Jahr haltbar. Dieses Substrat ist lichtempfindlich.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B1911B367911681451001
description
alkaline phosphatase substrate
description
ready to use solution
description
ready to use alkaline phosphatase substrate
description
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)