Fortfahren mit
B3295
Biotinamidohexanoyl-6-aminohexansäure-N-hydroxysuccinimid-Ester
≥95% (TLC), powder
Synonym(e):
Biotin-X-X-NHS, N-Succinimidyl-N-[6-(biotinylamino)caproyl]-6-amino-capronat, N-[6-(Biotinylamino)-caproyl]-6-amino-capronsäure-N-succinimidylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 375,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H41N5O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
567.70
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NC.07
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8377428
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
powder
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)NCCCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C26H41N5O7S/c32-20(27-16-8-2-4-12-24(36)38-31-22(34)13-14-23(31)35)10-3-1-7-15-28-21(33)11-6-5-9-19-25-18(17-39-19)29-26(37)30-25/h18-19,25H,1-17H2,(H,27,32)(H,28,33)(H2,29,30,37)/t18-,19-,25-/m0/s1
InChI key
ATYCFNRXENKXSE-MHPIHPPYSA-N
Application
Ein Biotinylierungsreagenz, das einen verlängerten 14-Atom-Spacer einbaut. Damit kann die sterische Behinderung beim Binden von Avidin oder Streptavidin an einige biotinylierte Komponenten reduziert und die Detektionsempfindlichkeit erhöht werden. .Wird typischerweise an primäre Amine im pH-Bereich 6.5-8.5 gekoppelt.
Biotinamidohexanoyl-6-aminohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester has been used in human IgM biotinylation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B3770B2643H1759
assay
≥95% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
DMF: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
H2O: ≤2 mg/mL (with sonication), DMF: 50 mg/mL (Stable up to 2 months in dry DMF.)
solubility
DMF: ≤50 mg/mL (Stable for at least one month in dry DMF), DMSO: soluble
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)