B0383
Benzil
Synonym(e):
Dibenzoyl, Diphenylethandion
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 128.4 °C)
mp (Schmelzpunkt)
94-95 °C (lit.)
SMILES String
O=C(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
356.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
180 °C - closed cup