Merck
AXYT5000C
Pipette tips
for Gilson® pipettors, size 5 mL, pkg of 10x250tips/cs
Synonym(e):
Disposable Pipette Tips, Laboratory Pipette Tips, Pipetting Tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc T-5000-C
Corning
Verpackung
pkg of 10x250tips/cs
Größe
5 mL
Volumen
5 mL
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)