AXYT350CL
MAXYMum Recovery® pipette tips
size 300 μL, clear, pkg of 10x1000tips/cs
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc T-350-C-L
Corning
Verpackung
pkg of 10x1000tips/cs
Größe
300 μL
Volumen
300 μL
Farbe
clear
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)