Fortfahren mit
AXYT350C
Pipette tips
size 300 μL, clear, pkg of 10x1000tips/cs
Synonym(e):
Disposable Pipette Tips, Laboratory Pipette Tips, Pipette Tip Refills
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
300 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter: no
Packaging:
pkg of 10x1000tips/cs
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc T-350-C, Corning
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear
sterility
non-sterile
feature
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter: no
manufacturer/tradename
Axygen Inc T-350-C, Corning
packaging
pkg of 10x1000tips/cs
size
300 μL
volume
300 μL
color
clear
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AXYTF300AXYT350CRSAXYTF400
Pipette tips size 300 μL, clear, pkg of 10x1000tips/cs
AXYT350C
Pipette tips
description
size 300 μL, clear, pkg of 10x1000tips/cs
description
for P-2, ultramicro, size 0.5-10 μL, pkg of 10x1000tips/cs
description
size 300 μL, pkg of 5x960tips/cs, racked, clear, sterile
description
for Eppendorf® pipettors, ultramicro, size 0.5-10 μL, pkg of 10x1000tips/cs, sterile
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc T-350-C
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc TF-300
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc T-350-C-R-S
manufacturer/tradename
Axygen Inc TF-400, Corning
feature
filter: no, DNA free, barrier: no, endotoxin free, RNase free
feature
RNase free, endotoxin free, filter, barrier: no, DNA free
feature
barrier: no, DNA free, RNase free, filter: no, endotoxin free
feature
endotoxin free, barrier: no, DNA free, RNase free, filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
volume
300 μL
volume
0.5—10 μL
volume
300 μL
volume
0.5—10 μL
material
clear
material
clear
material
clear
material
clear
packaging
pkg of 10x1000tips/cs
packaging
pkg of 10x1000tips/cs
packaging
pkg of 5x960tips/cs
packaging
pkg of 10x1000tips/cs
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)