Merck
AXYT1000BR
Pipette tips
racked, capacity 1000 μL, blue, pkg of 5x1000tips/cs
Synonym(e):
Laboratory pipette tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Materialien
blue
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc T-1000-B-R
Corning
Verpackung
pkg of 5x1000tips/cs
Kapazität
1000 μL
Volumen
1000 μL
Farbe
blue
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)