Merck
AXYSCT200CS
Screw cap tube
size 2.0 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
Synonym(e):
centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
Axygen Inc SCT-200-C-S
Corning
Verpackung
pkg of 8x500caps/cs
Parameter
20000 × g max. RCF
Größe
2.0 mL
Farbe
clear
clear
Fitting
cap (screw cap)
Eignung
suitable for (centrifugation)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)