Merck
AXYPCR05LC
MAXYMum Recovery® PCR tubes
with flat caps, thin wall, size 0.5 mL, pkg of 10x1000tubes/cs
Synonym(e):
centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc PCR-05-L-C
Corning
Verpackung
pkg of 10x1000tubes/cs
Größe
0.5 mL
Farbe
clear
Fitting
cap (push fit)
Eignung
suitable for PCR
Bindungsart
(ultra-low retention)
Rechtliche Hinweise
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)