Fortfahren mit
AXYP96450VB
V-bottom assay plate
size 96 wells, V-bottom blue polypropylene wells, SBS FootPrint, maximum volume 500 μL, blue, pkg of 10x5plates/cs
Synonym(e):
96 multiwell plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
V-bottom blue polypropylene wells, blue plate
Size:
96 wells
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
V-bottom blue polypropylene wells, blue plate
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc P-96-450V-B, Corning
packaging
pkg of 10x5plates/cs
maximum volume
500 μL
size
96 wells
working volume
450 μL
color
blue
suitability
suitable for PCR
binding type
non-treated surface
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AXYP96450VCAXYP96450VYAXYP96450VCS
description
size 96 wells, V-bottom blue polypropylene wells, SBS FootPrint, maximum volume 500 μL, blue, pkg of 10x5plates/cs
description
size 96 wells, maximum volume 500 μL, V-bottom clear polypropylene wells, pkg of 10x5plates/cs
description
size 96 wells, V-bottom yellow polypropylene wells, SBS FootPrint, yellow, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
description
size 96 wells, V-bottom clear polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
material
V-bottom blue polypropylene wells, blue plate
material
clear plate, V-bottom clear polypropylene wells
material
yellow plate, V-bottom yellow polypropylene wells
material
clear plate, V-bottom clear polypropylene wells
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
working volume
450 μL
working volume
450 μL
working volume
450 μL
working volume
450 μL
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
Still not finding the right product?
Explore all of our products under V-bottom assay plate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)