Merck
AXYMCT175LC
MAXYMum Recovery® microtubes
size 1.7 mL, pkg of 10x250tubes/cs
Synonym(e):
centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121702
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Hersteller/Markenname
Axygen Inc MCT-175-L-C
Corning
Verpackung
pkg of 10x250tubes/cs
Größe
1.7 mL
Farbe
clear
Fitting
cap (push fit)
Eignung
suitable for (centrifugation)
Bindungsart
(ultra-low retention)
Rechtliche Hinweise
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)