Merck
AXYFXF38430FPRS
Pipette filter tips for Beckman® FX Robotics System
fine point, racked, capacity 30 μL, pkg of 5x3840tips/cs, sterile
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.02
Kapazität:
30 μL
Sterilität:
sterile
Verpackung:
pkg of 5x3840tips/cs
Hersteller/Markenname:
Corning FXF-384-30FP-R-S
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
Corning FXF-384-30FP-R-S
Verpackung
pkg of 5x3840tips/cs
Kapazität
30 μL
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)