AV44701
Anti-MGAT2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-CDGS2, Anti-GLCNACTII, Anti-GNT-II, Anti-GNT2, Anti-Mannosyl (α-1,6-)-glycoprotein β-1,2-N-acetylglucosaminyltransferase
Größe auswählen
€ 385,00
Größe auswählen
About This Item
€ 385,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
51 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human, rabbit, horse, dog, bovine, guinea pig
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MGAT2(4247)
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)